Documenti fondamentali
AMBH2D6EBAF4
Ambeed, Inc.
2-Iodo-6-methylpyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.02
Numero MDL:
Iupac Name
2-iodo-6-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H6IN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
InChI
NRQIFSBIYCSMQV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Semi-Solid or Solid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62674-71-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)