Documenti fondamentali
W369209
Sigma-Aldrich
Hexyl trans-2-hexenoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero FEMA:
3692
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
9.292
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)\C=C\CCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)