Documenti fondamentali
W234818
Sigma-Aldrich
Cyclohexaneethyl acetate
≥98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2CH2CH2C6H11
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
2348
Numero CE:
N° CoE:
218
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.028
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
222 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
CC(=O)OCCC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h10H,2-8H2,1H3
NOTFZGFABLVTIG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)