GF95630430
Molybdenum
foil, 50mm disks, thickness 0.5mm, annealed, 99.9%
Sinonimo/i:
Molybdenum, MO000380
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mo
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141727
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 956-304-30
Resistività
5.0 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
4612 °C (lit.)
Punto di fusione
2617 °C (lit.)
Densità
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mo]
InChI
1S/Mo
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)