Documenti fondamentali
GF73243717
Palladium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.004mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Palladium, PD000204
About This Item
Formula condensata:
Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141733
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 732-437-17
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25x25 mm × 0.004 mm
P. ebollizione
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)