GF51452300
Copper - O.F.H.C.
foil, 6mm disks, thickness 0.7mm, half hard, 99.95+%
Sinonimo/i:
Copper, CV000747
About This Item
Saggio
99.95%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 514-523-00
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
diam. × spessore
6 mm × 0.7 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N