Key Documents
GE29-0171-39
Schermi GE al fosforo a persistenza
BAS-IP ND 2040 E for neutron detection, size 20 cm × 25 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 29-0171-39
Disponibilità
not available in Japan
Misura
20 cm × 25 cm
Descrizione generale
Schermi di fosfori a memoria BAS
  • Richiedono un tempo di esposizione pari a circa un decimo di una pellicola autoradiografica convenzionale.
  • Da dieci a cento volte più sensibili di una pellicola a seconda dell′isotopo e del tipo di campione.
  • L′ampia gamma dinamica lineare (cinque ordini di grandezza) consente la quantificazione e la visualizzazione contemporanea di segnali forti e deboli con una sola esposizione.
  • Gli schermi riutilizzabili non richiedono prodotti chimici, camera oscura o altri trattamenti speciali.
  • Ogni stadio dello sviluppo può svolgersi su un banco di laboratorio sotto la normale illuminazione e a temperatura ambiente.
  • I risultati sono digitalizzati usando un sistema di imaging con fosfori a memoria (ad es., Typhoon, Storm, o PhosphorImager) e quantificati con l′aiuto del software ImageQuant.
Gli schermi con fosfori a memoria catturano immagini latenti prodotte da radiazioni ionizzanti (raggi-X, raggi beta e gamma da isotopi come 14C, 3H, 125I, 131I, 32P, 33P, 35S, ecc.). Lo schermo con fosfori a memoria, colpito da un raggio laser, emette una quantità di luce proporzionale alla radioattività presente nel campione. L′immagine digitale risultante permette di quantificare piccole differenze di segnale in un ampio intervallo dinamico attraverso l′impiego di sistemi di imaging con fosfori a memoria come Typhoon, Storm e PhosphorImager. Tipicamente è necessario un tempo di esposizione minore del 50% - 90% rispetto ad un′esposizione equivalente su film convenzionale.
Il resistente rivestimento in acetato di cellulosa e la formulazione dello strato di fosforo rendono gli schermi GP e MS adatti alla rivelazione e quantificazione della radioattività da 32P e 125I. Sono gli schermi di scelta per Northern e Southern (con 32P) e Western blot e gel con 125I.
Caratteristiche e vantaggi
  • Rapid: Typically 50 to 90% less exposure time compared to conventional autoradiography film.
  • High sensitivity: Up to 100× more sensitive than autoradiography film, depending on isotope and sample type.
  • Wide dynamic range (five orders of magnitude): Visualize and quantify both weak and strong signals in a single exposure.
  • Quantitative: Results are digitized using a storage phosphorimager system (e.g., Typhoon, Storm, or PhosphorImager) and accurately quantitated using ImageQuant software.
  • Safe and economical: Reusable phosphor screens do not require chemicals, darkroom, or other special treatment for use.
  • Convenient: Each step can be performed at the lab bench under normal lighting conditions and at room temperature.