D86353
Diethyl 4-aminobenzylphosphonate
99%
Sinonimo/i:
4-(Diethylphosphonomethyl)aniline
About This Item
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
90-94 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(=O)(Cc1ccc(N)cc1)OCC
InChI
1S/C11H18NO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9,12H2,1-2H3
ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)