Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 39,40 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 132,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Br2C6H3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-404-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
39,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
99%
form
solid
mp
82-84 °C (lit.)
density
2.374 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
InChI key
WRGKKASJBOREMB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 82-84 °C (lit.) | mp 46-48 °C (lit.) | mp 37-40 °C (lit.) | mp - |
| density 2.374 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.173 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form solid | form crystals | form solid | form - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?