A55357
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
98%
Sinonimo/i:
2-Pyrrolidinoethylamine
About This Item
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.468 (lit.)
P. ebollizione
66-70 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-7H2
WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)