Documenti fondamentali
88482
Sigma-Aldrich
1-Butyl-4-methylpyridinium chloride
≥97.0%
Sinonimo/i:
1-Butyl-4-picolinium chloride, 4MBPCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.69
Beilstein:
3734338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥97.0%
Punto di fusione
158-160 °C
Stringa SMILE
[Cl-].CCCC[n+]1ccc(C)cc1
InChI
1S/C10H16N.ClH/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
YTSDTJNDMGOTFN-UHFFFAOYSA-M
Altre note
Linear dimerization of 1-alkenes in a 4-MBP Cl- - AlCl3system[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
B. Ellis et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 337-337 (1999)
Viresh R Thamke et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 250, 567-577 (2019-04-27)
The present study deals with the cyto-genotoxicological impact of ionic liquids, 1-butyl-3-methylimidazolium bromide, trihexyl tetradecylphosphonium dicyanamide, 1-decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, benzyldimethyltetradecylammonium chloride, and 1-butyl-4-methylpyridinium chloride, on animal cells and their biodegradation. The long alkyl chain containing ionic liquids were found to be