Merck
698229
4-Tolylboronic acid MIDA ester
97%
Sinonimo/i:
6-Methyl-2-p-tolyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.05
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
97%
form
powder
mp
197-202 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C12H14BNO4/c1-9-3-5-10(6-4-9)13-17-11(15)7-14(2)8-12(16)18-13/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
XXJWDGQXUAQEKD-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)