Documenti fondamentali
657018
Sigma-Aldrich
Potassium 2-naphthalenetrifluoroborate
Sinonimo/i:
Potassium trifluoro(2-naphthyl)borate, Potassium trifluoro(naphthalen-2-yl)borate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H7BF3.K/c12-11(13,14)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H;/q-1;+1
FXRJHJJHIOIXKE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Iron-promoted hydrolysis
  • Preparation of diaryl selenides using electrophilic selenium species in ionic liquids
  • Preparation of arylbenzeneacetic acids via palladium-catalyzed cross-coupling reaction with benzeneacetic acids in presence of amino acid ligands
  • Rh-catalyzed addition to N-tosyl or N-nosyl ketimine intermediates
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)