Key Documents
588822
Sigma-Aldrich
Sodium formate-13C,18O2
95 atom % 18O, 99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Formic acid-13C,18O2 sodium salt
About This Item
Formula condensata:
H13C18O2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
73.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Forma fisica
solid
Punto di fusione
259-262 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[Na+].[18O-][13CH]=[18O]
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1,2+2,3+2;
HLBBKKJFGFRGMU-SORTUTTKSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1