Documenti fondamentali
567531
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybiphenyl-4′-boronic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OC6H4-C6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Punto di fusione
259-264 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C14H15BO3/c1-2-18-14-9-5-12(6-10-14)11-3-7-13(8-4-11)15(16)17/h3-10,16-17H,2H2,1H3
ZFFXATWYKJBSCC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of chiral dopants for nematic liquid crystals
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)