53828
Hydrazine cyanurate
≥99.0% (T)
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stringa SMILE
NN.Oc1nc(O)nc(O)n1
InChI
1S/C3H3N3O3.H4N2/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1;1-2/h(H3,4,5,6,7,8,9);1-2H2
REWJAYUHYGWDJT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges