537640
Diethylene glycol butyl ether
≥99.2%
Sinonimo/i:
DB Solvent, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, BDG, Butyldiglycol
About This Item
Densità del vapore
5.6 (vs air)
Tensione di vapore
30 mmHg ( 130 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.2%
Temp. autoaccensione
400 °F
Limite di esplosione
6.2 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
231 °C (lit.)
Punto di fusione
−68 °C (lit.)
Densità
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)