Documenti
514276
Sigma-Aldrich
O-Allyl-N-benzylcinchonidinium bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H33BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Attività ottica
[α]20/D −158°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
140-144 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].C=CCO[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CC[N+]1(C[C@@H]2C=C)Cc3ccccc3)c4ccnc5ccccc45
InChI
1S/C29H33N2O.BrH/c1-3-18-32-29(26-14-16-30-27-13-9-8-12-25(26)27)28-19-24-15-17-31(28,21-23(24)4-2)20-22-10-6-5-7-11-22;/h3-14,16,23-24,28-29H,1-2,15,17-21H2;1H/q+1;/p-1/t23-,24-,28-,29+,31?;/m0./s1
PMBXATROGBSNCU-PCOYAJJYSA-M
Altre note
Contains varying amounts of O-allyl-N-benzylcinchonidinium chloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3