Documenti fondamentali
512311
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorophenylboronic acid
Sinonimo/i:
2,5-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
150 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H
NNTFPBXQPOQRBT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Regioselective iodination using silver salts
  • Pd-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling
  • Rhodium(I)-catalyzed carbonylative cyclization of alkynes
  • Copper catalyzed coupling reactions
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)