per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH2=CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-470-7
Beilstein/REAXYS Number:
605307
MDL number:
Assay:
≥98.5%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartivapor density
2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
23.8 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98.5%
autoignition temp.
712 °F
expl. lim.
18 %
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChI key
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to induce a mouse model of liver damage that has been used to study the mechanisms of hepatotoxicity and hepatic stem cell-mediated repair.
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allyl alcohol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?