Documenti fondamentali
421243
Sigma-Aldrich
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
99%
Sinonimo/i:
Cubane-1,4-dicarboxylic acid dimethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.22
Beilstein:
1990376
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99%
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
InChI
1S/C12H12O4/c1-15-9(13)11-3-6-4(11)8-5(11)7(3)12(6,8)10(14)16-2/h3-8H,1-2H3
OXBMFCGRQJNAOY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tri-, tetra-, and pentacarbomethoxy cubane synthon.[1]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 612-612 (1993)