Documenti fondamentali
40902
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)phenyl isothiocyanate
≥95.0%
Sinonimo/i:
3-Isothiocyanatobenzyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H6BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥95.0%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
35-38 °C
Solubilità
chloroform: 0.1 g/mL, clear, very faintly brownish-yellow
Stringa SMILE
BrCc1cccc(c1)N=C=S
Applicazioni
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels[1]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)