Documenti fondamentali
401447
Sigma-Aldrich
Chromium(III) perchlorate hexahydrate
About This Item
Formula condensata:
Cr(ClO4)3 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
458.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Cr+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Cr.6H2O/c3*2-1(3,4)5;;;;;;;/h3*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
AWECJTDFTJYSGZ-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)