372692
Chromium silicide
−230 mesh, ≥99% trace metals basis
Saggio
≥99% trace metals basis
Dimensione particelle
−230 mesh
Stringa SMILE
[Cr++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Cr.Si2/c;1-2/q+2;-2
HIQCZYFMLUNWOR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)