Documenti fondamentali
344915
Sigma-Aldrich
Aluminum metaphosphate
About This Item
Formula condensata:
Al(PO3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder
Densità
2.78 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=P(=O)O[Al](OP(=O)=O)OP(=O)=O
InChI
1S/Al.3HO3P/c;3*1-4(2)3/h;3*(H,1,2,3)/q+3;;;/p-3
DHAHRLDIUIPTCJ-UHFFFAOYSA-K
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)