Documenti fondamentali
277975
Sigma-Aldrich
Butyldiisopropoxyborane
98%
Sinonimo/i:
Diisopropyl butylboronate
Scegli un formato
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
SKU del venditore: A687621-100MG
$97.75
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
$97.75
250 MG
$172.50
1 G
$514.05
5 G
$1,796.30
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3B[OCH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
SKU del venditore: A687621-100MG
$97.75
Spedito entro 7 giorni - da Aldrich Partner.
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. ebollizione
145-147 °C/746 mmHg (lit.)
Densità
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCB(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H23BO2/c1-6-7-8-11(12-9(2)3)13-10(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
QNRNUKUCUSOJKW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Potential derivatizing agent for difunctional compounds for GC and GC-MS analysis.[1]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 18, 80-80 (1985)