Documenti fondamentali
268984
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,4-pentadiene
99%
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH(CH3)CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Beilstein:
1839458
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Tensione di vapore
5.11 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. ebollizione
55 °C (lit.)
Densità
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C=C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-6H,1-2H2,3H3
IKQUUYYDRTYXAP-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)