249246
(−)-Menthyl chloride
98%
Sinonimo/i:
(1R)-(−)-Menthyl chloride, (1S,2R,4R)-2-Chloro-1-isopropyl-1-methylcyclohexane, [1S-(1α,2β,4β)]-2-Chloro-4-methyl-1-(methylethyl)cyclohexane
About This Item
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −52.4°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.4634 (lit.)
P. eboll.
101-101.5 °C/21 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−20-−16.5 °C (lit.)
Densità
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1Cl
InChI
1S/C10H19Cl/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-10H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
OMLOJNNKKPNVKN-KXUCPTDWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup