Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 128,00 € 96,00 € |
Informazioni su questo articolo
96,00 €
Prezzo di listino128,00 €Risparmia il 25%Nome del prodotto
Bis(triphenylphosphine)dicarbonylnickel,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
mp
206-209 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ni].[C-]#[O+].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2CO.Ni/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2*1-2;/h2*1-15H;;;
InChI key
SLFKPACCQUVAPG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Cyclotrimerization reactions
- Cyclooligomerization reactions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability core: nickel, reagent type: catalyst | reaction suitability core: nickel, reagent type: catalyst | reaction suitability core: nickel, reagent type: catalyst | reaction suitability core: nickel, reagent type: catalyst |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 206-209 °C (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 195-200 °C | mp 219-223 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
13007-90-4
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?