Documenti fondamentali
163775
Sigma-Aldrich
MOPS
Sinonimo/i:
Acido 3-(N-morfolino) propan solfonico, Acido 4-morfolinpropansolfonico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.26
Beilstein:
1106776
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
Intervallo di pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Buffer useful in the physiological pH range. pKa=7.20 at 20°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)