AC7300012896
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
5-bromo-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6BrClO2S2/c1-5-7-4-6(10)2-3-8(7)14-9(5)15(11,12)13/h2-4H,1H3
InChI
YSXQHKIUGBLJKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00004
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)