Documenti fondamentali
AC7300012789
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
N-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.61
Numero MDL:
Iupac Name
N-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10-11/h2-5,8H,1H3
InChI
LXKQZUDNNOFDPZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/SB-03D-050
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/SB-03D-050
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)