Documenti fondamentali
AC7300012751
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2-(2,6-Dichloro-benzylsulfanyl)-ethylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(2,6-dichlorobenzyl)sulfanyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C9H11Cl2NS/c10-8-2-1-3-9(11)7(8)6-13-5-4-12/h1-3H,4-6,12H2
InChI
VCKWYLGEZYGACK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Pale yellow low melting solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-00700
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-00700
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)