Documenti fondamentali
ADVH9A1BB984
AChemBlock
2-(Phenoxymethyl)morpholine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.71
Numero MDL:
Iupac Name
2-(phenoxymethyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)14-9-11-8-12-6-7-13-11;/h1-5,11-12H,6-9H2;1H
InChI
GATLMGUFMGHZHK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p40699-2-phenoxymethyl-morpholine-hydrochloride.html
Synonym
2-(phenoxymethyl)morpholine hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p40699-2-phenoxymethyl-morpholine-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)