Documenti fondamentali
ADVH99BD5CAA
AChemBlock
2-Naphthalenecarboxamide,N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-[[2-methoxy-5-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]azo]-
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
611.05
Iupac Name
4-{(E)-[5-(anilinocarbonyl)-2-methoxyphenyl]diazenyl}-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-2-naphthamide
Inchi Code
1S/C33H27ClN4O6/c1-42-27-14-13-20(32(40)35-21-10-5-4-6-11-21)16-26(27)37-38-30-22-12-8-7-9-19(22)15-23(31(30)39)33(41)36-25-18-28(43-2)24(34)17-29(25)44-3/h4-18,39H,1-3H3,(H,35,40)(H,36,41)/b38-37+
InChI
HEKSHDRHZRCZBN-HEFFKOSUSA-N
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x209085-2-naphthalenecarboxamide-n-4-chloro-2-5-dimethoxyphenyl-3-hydroxy-4-2-methoxy-5-phenylamino-carbonyl-phenyl-azo.html
Synonym
(E)-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3-hydroxy-4-((2-methoxy-5-(phenylcarbamoyl)phenyl)diazenyl)-2-naphthamide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x209085-2-naphthalenecarboxamide-n-4-chloro-2-5-dimethoxyphenyl-3-hydroxy-4-2-methoxy-5-phenylamino-carbonyl-phenyl-azo.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)