ADVH996BDBB1
AChemBlock
tert-Butyl ethyl(2-(2,2,2-trifluoroacetamido)ethyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl ethyl(2-(2,2,2-trifluoroacetamido)ethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19F3N2O3/c1-5-16(9(18)19-10(2,3)4)7-6-15-8(17)11(12,13)14/h5-7H2,1-4H3,(H,15,17)
InChI
XICIPNVVMDMQFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t95436-tert-butyl-ethyl-2-2-2-2-trifluoroacetamido-ethyl-carbamate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)