Documenti fondamentali
ADVH9873445F
AChemBlock
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole, hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.66
Numero MDL:
Iupac Name
5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.ClH/c1-6-2-3-8-7(4-6)5-9-10-8;/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,9,10);1H
InChI
XIBRZYYINCBWLL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/v153190-5-methyl-4-5-6-7-tetrahydro-2h-indazole-hydrochloride.html
Synonym
5-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/v153190-5-methyl-4-5-6-7-tetrahydro-2h-indazole-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)