Documenti fondamentali
ADVH97EBF4C2
AChemBlock
2-isopropylthiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-isopropyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C6H9NS/c1-5(2)6-7-3-4-8-6/h3-5H,1-2H3
InChI
BZFIPFGRXRRZSP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u131858-2-isopropylthiazole.html
Synonym
2-isopropylthiazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u131858-2-isopropylthiazole.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)