Documenti fondamentali
ADVH97EBF21F
AChemBlock
(4aS,6aS,6bR,8aR,9S,10S,12aR,12bR,14bS)-9-formyl-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-(((2R,3R,4S,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-octadecahydropicene-4a(2H)-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
660.85
Numero MDL:
Iupac Name
(4aS,6aS,6bR,8aR,9S,10S,12aR,12bR,14bS)-9-formyl-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-(((2R,3R,4S,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-octadecahydropicene-4a(2H)-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C37H56O10/c1-32(2)14-16-37(31(43)44)17-15-35(5)20(21(37)18-32)8-9-23-33(3)12-11-24(34(4,19-38)22(33)10-13-36(23,35)6)46-30-27(41)25(39)26(40)28(47-30)29(42)45-7/h8,19,21-28,30,39-41H,9-18H2,1-7H3,(H,43,44)/t21-,22+,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30+,33-,34-,35+,36+,37-/m0/s1
InChI
LHZZULHOQSQSJN-UPGAAKEKSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u127563-4as-6as-6br-8ar-9s-10s-12ar-12br-14bs-9-formyl-2-2-6a-6b-9-12a-hexamethyl-10-2r-3r-4s-5s-6s-3-4-5-trihydroxy-6-methoxycarbonyl-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-oxy-1-3-4-5-6-6a-6b-7-8-8a-9-10-11-12-12a-12b-13-14b-octadecahydropi
Synonym
(4aS,6aS,6bR,8aR,9S,10S,12aR,12bR,14bS)-9-formyl-2,2,6a,6b,9,12a-hexamethyl-10-(((2R,3R,4S,5S,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,4,5,6,6a,6b,7,8,8a,9,10,11,12,12a,12b,13,14b-octadecahydropicene-4a(2H)-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u127563-4as-6as-6br-8ar-9s-10s-12ar-12br-14bs-9-formyl-2-2-6a-6b-9-12a-hexamethyl-10-2r-3r-4s-5s-6s-3-4-5-trihydroxy-6-methoxycarbonyl-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-oxy-1-3-4-5-6-6a-6b-7-8-8a-9-10-11-12-12a-12b-13-14b-octadecahydropi
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)