ADVH97AC9089
AChemBlock
Neocurdione
About This Item
Iupac Name
(3R,10S,Z)-3-isopropyl-6,10-dimethylcyclodec-6-ene-1,4-dione
Inchi Code
1S/C15H24O2/c1-10(2)13-9-14(16)12(4)7-5-6-11(3)8-15(13)17/h6,10,12-13H,5,7-9H2,1-4H3/b11-6-/t12-,13+/m0/s1
InChI
KDPFMRXIVDLQKX-BLJGWETHSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
98.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u106446-neocurdione.html
Synonym
(3R,10S,Z)-3-isopropyl-6,10-dimethylcyclodec-6-ene-1,4-dione
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u106446-neocurdione.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)