Documenti fondamentali
ADVH94546A78
AChemBlock
tert-butyl 4-(3-bromo-6-chloropyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.68
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-bromo-6-chloropyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H19BrClN3O2/c1-14(2,3)21-13(20)19-8-6-18(7-9-19)12-10(15)4-5-11(16)17-12/h4-5H,6-9H2,1-3H3
InChI
WCHDHRDRUOOQKE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q69788-tert-butyl-4-3-bromo-6-chloropyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 4-(3-bromo-6-chloropyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69788-tert-butyl-4-3-bromo-6-chloropyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)