Documenti fondamentali
ADVH7F38312C
AChemBlock
2-amino-4-fluorobenzo[d]thiazole-6-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-4-fluorobenzo[d]thiazole-6-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4FN3S/c9-5-1-4(3-10)2-6-7(5)12-8(11)13-6/h1-2H,(H2,11,12)
InChI
HQJWVMZREMMKQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s86428-2-amino-4-fluorobenzo-d-thiazole-6-carbonitrile.html
Synonym
2-amino-4-fluorobenzo[d]thiazole-6-carbonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s86428-2-amino-4-fluorobenzo-d-thiazole-6-carbonitrile.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)