Documenti fondamentali
ADVH7F38294D
AChemBlock
tert-butyl (E)-3-(2-(naphtho[1,2-d]thiazol-2-yl)vinyl)-1H-indole-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.54
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl (E)-3-(2-(naphtho[1,2-d]thiazol-2-yl)vinyl)-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C26H22N2O2S/c1-26(2,3)30-25(29)28-16-18(19-9-6-7-11-21(19)28)13-15-23-27-24-20-10-5-4-8-17(20)12-14-22(24)31-23/h4-16H,1-3H3/b15-13+
InChI
SRNFWNDMDSMWAZ-FYWRMAATSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q69564-tert-butyl-e-3-2-naphtho-1-2-d-thiazol-2-yl-vinyl-1h-indole-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (e)-3-(2-(naphtho[1,2-d]thiazol-2-yl)vinyl)-1h-indole-1-carboxylate
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69564-tert-butyl-e-3-2-naphtho-1-2-d-thiazol-2-yl-vinyl-1h-indole-1-carboxylate.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)