ADVH7F382872
AChemBlock
N-(3-methoxyphenethyl)aniline
About This Item
Iupac Name
N-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]aniline
Inchi Code
1S/C15H17NO/c1-17-15-9-5-6-13(12-15)10-11-16-14-7-3-2-4-8-14/h2-9,12,16H,10-11H2,1H3
InChI
QFGBVYGOVPOOKR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69327-n-3-methoxyphenethyl-aniline.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)