ADVH7F38156F
AChemBlock
N,3-dimethylazetidin-3-amine
About This Item
Iupac Name
N,3-dimethyl-3-azetidinamine
Inchi Code
1S/C5H12N2/c1-5(6-2)3-7-4-5/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI
ADMHEZZKEKREJH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p48000-n-3-dimethylazetidin-3-amine.html
Synonym
n,3-dimethylazetidin-3-amine
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48000-n-3-dimethylazetidin-3-amine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)