Documenti fondamentali
ADVH7F381130
AChemBlock
N-Fmoc-3-bromo-4-fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
484.32
Numero MDL:
Iupac Name
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-bromo-4-fluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C24H19BrFNO4/c25-20-11-14(9-10-21(20)26)12-22(23(28)29)27-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,22H,12-13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m0/s1
InChI
BMFFJEKLSVVFDJ-QFIPXVFZSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p40017-n-fmoc-3-bromo-4-fluoro-l-phenylalanine.html
Synonym
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-bromo-4-fluorophenyl)propanoic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p40017-n-fmoc-3-bromo-4-fluoro-l-phenylalanine.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)