Documenti fondamentali
ADVH7F38102C
AChemBlock
3-(2-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.67
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2-fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FNO.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-8-5-6-12-7-8;/h1-4,8,12H,5-7H2;1H
InChI
OKNVIVZHRMBAJS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42281-3-2-fluorophenoxy-pyrrolidine-hydrochloride.html
Synonym
3-(2-fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42281-3-2-fluorophenoxy-pyrrolidine-hydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)