Documenti fondamentali
ADVH7F380D7C
AChemBlock
1-Methyl-2-(phenylmethyl)piperazine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-benzyl-1-methylpiperazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.2ClH/c1-14-8-7-13-10-12(14)9-11-5-3-2-4-6-11;;/h2-6,12-13H,7-10H2,1H3;2*1H
InChI
XRCPLNRKBQZZED-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Brown Semi-Solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p41906-1-methyl-2-phenylmethyl-piperazine-dihydrochloride.html
Synonym
2-benzyl-1-methylpiperazine dihydrochloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41906-1-methyl-2-phenylmethyl-piperazine-dihydrochloride.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)