ADVH7F380D7A
AChemBlock
5-(4-Fluorobenzyl)-2,4-thiazolidinedione
About This Item
Iupac Name
5-(4-fluorobenzyl)-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C10H8FNO2S/c11-7-3-1-6(2-4-7)5-8-9(13)12-10(14)15-8/h1-4,13H,5H2,(H,12,14)
InChI
CTYOYWBBQBDGQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p39026-5-4-fluorobenzyl-2-4-thiazolidinedione.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)