Documenti fondamentali
ADVH7F380D43
AChemBlock
3,5-Diamino-N-(2-hydroxyphenyl)benzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.27
Numero MDL:
Iupac Name
3,5-diamino-N-(2-hydroxyphenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H13N3O2/c14-9-5-8(6-10(15)7-9)13(18)16-11-3-1-2-4-12(11)17/h1-7,17H,14-15H2,(H,16,18)
InChI
RIDFXCJZVPLORI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p42304-3-5-diamino-n-2-hydroxyphenyl-benzamide.html
Synonym
3,5-diamino-n-(2-hydroxyphenyl)benzamide
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42304-3-5-diamino-n-2-hydroxyphenyl-benzamide.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)